Documenti fondamentali
CLS430195
Bottiglie rollanti Corning® , trattate per colture cellulari.
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 490 cm2, cap (plug seal), case of 40
Sinonimo/i:
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Codice UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.13
Materiali
cap (plug seal)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
Sterilità
sterile; γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
cap
disposable
graduations: no
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Corning 430195
Diam. bottiglia
~111 mm
Diam. del collo della bottiglia
48 mm
Area superf. bottiglia
490 cm2
Volume di esercizio bottiglia
100-150 mL
Capacità
150 mL
Descrizione generale
Le bottiglie rollanti Corning standard in polistirene sono trattate in superficie per migliorare l′adesione delle cellule utilizzando il trattamento tradizionale gas-plasma. Questo genera ioni ossigeno ad alta energia che si legano alle catene di polistirene della superficie rendendola idrofila e carica negativamente, favorendo così l′adesione cellulare.
Le bottiglie rollanti in polistirene Corning sono trattate per ottimizzare l′adesione cellulare, posseggono una chiarezza ottica superiore e sono realizzate in un unico pezzo resistente e senza saldature Le bottiglie rollanti con superficie espansa presentano delle scanalature che, a parità di dimensioni esterne rispetto alle bottiglie da 850 cm quadrati, forniscono il doppio della superficie di crescita. Le bottiglie rollanti in PET hanno pareti laterali otticamente trasparenti, sono rigide, per ottimizzare la manipolazione automatizzata, e graduate per una facile misurazione del volume. Tutte le bottiglie sono certificate apirogene e hanno i numeri di lotto stampati individualmente per facilitare la tracciabilità. Le bottiglie rollanti, con tappo dotato di sfiato, sono utilizzabili per applicazioni che richiedono uno scambio di gas continuo. Le bottiglie vengono sterilizzate mediante radiazioni gamma. L'imballaggio con fascetta facilita lo spostamento delle bottiglie.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)