Key Documents
CLS431191
Bottiglie rollanti Corning® , trattate per colture cellulari.
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1700 cm2, cap (Easy Grip vented), case of 20
Sinonimo/i:
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Codice UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.13
Materiali
cap (Easy Grip vented)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
Descrizione
expanded surface
Sterilità
sterile; γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
cap
disposable
graduations
Confezionamento
case of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 431191
Diam. bottiglia
~117 mm
Diam. del collo della bottiglia
~45 mm
Area superf. bottiglia
1700 cm2
Volume di esercizio bottiglia
340-510 mL
Descrizione generale
Le bottiglie rollanti in polistirene Corning sono trattate per ottimizzare l′adesione cellulare, posseggono una chiarezza ottica superiore e sono realizzate in un unico pezzo resistente e senza saldature Le bottiglie rollanti con superficie espansa presentano delle scanalature che, a parità di dimensioni esterne rispetto alle bottiglie da 850 cm quadrati, forniscono il doppio della superficie di crescita. Le bottiglie rollanti in PET hanno pareti laterali otticamente trasparenti, sono rigide, per ottimizzare la manipolazione automatizzata, e graduate per una facile misurazione del volume. Tutte le bottiglie sono certificate apirogene e hanno i numeri di lotto stampati individualmente per facilitare la tracciabilità. Le bottiglie rollanti, con tappo dotato di sfiato, sono utilizzabili per applicazioni che richiedono uno scambio di gas continuo. Le bottiglie vengono sterilizzate mediante radiazioni gamma. L'imballaggio con fascetta facilita lo spostamento delle bottiglie.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.