CLS357508
Corning® Falcon® Bulk Packed Serological Pipettes
capacity 2 mL, sterile
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 357508
Capacità
2 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS357508 | 4065269079453 |