CLS353219
Corning® Falcon® Microplate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells
Sinonimo/i:
Microplate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 96
Confezionamento
case of 32 ea (4 packs of 8)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353219
Misura
96 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Falcon® 96 Well Black with Clear Flat Bottom TC-Treated Imaging Plate with Lid, 8/Pack, 32/Case
Applicazioni
Assay
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353219 | 4065269200550 |