CLS353072
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
wells 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 353072
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Falcon® 96 Well Cell Culture Plate, Clear, Flat Bottom, Tissue Culture Treated, Sterile
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)