Z744089
Autoclave indicator tape
W × L 3/4 in. × 2,160 in.
Sinonimo/i:
Indicator tape
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech ACTP-1000
Largh. × lungh.
3/4 in. × 2,160 in.
Descrizione generale
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)