Key Documents
CLS3462
Corning® Transwell® 12 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinonimo/i:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
product name
Inserti per colture cellulari Corning® Transwell® con membrana in poliestere, 12 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 3462
Volume di lavoro inserto
0.5 mL
Diam. membrana
12 mm
Spessore membrana
10 μm
Misura
12 wells
Area superficiale
1.12 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
1.5 mL
Colore
clear
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli inserti per coltura cellulare Transwell sono dispositivi di supporto permeabili, pratici e di semplice utilizzo per lo studio delle linee cellulari dipendenti e indipendenti dall′ancoraggio. Sono caratterizzati da una membrana in poliestere sottile, da 10 mm, trasparente al microscopio, trattata per l′utilizzo con colture tissutali per favorire l′adesione e la crescita cellulare.
Fornisce un'eccellente visibilità delle cellule al microscopio a contrasto di fase e rende possibile lo studio della formazione dei monostrati di cellule e della vitalità cellulare.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.