CLS3801
Corning® Costar® 12 mm , 10 μm pore size , 1.12 cm2 , cell growth area plates
0.4 μm pore size clear polystyrene plate, polyester membrane, flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
Sinonimo/i:
cell culture inserts
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Corning® Costar® Snapwell cell culture inserts, 12 mm Snapwell Insert with 0.4 μm pore, pore density 4 x 106 pores/cm2, polyester membrane, TC-treated, sterile, 24/cs
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
plate format: 6 well
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 3801
Diam. membrana
12 mm
Spessore membrana
10 μm
Area superficiale
1.12 cm2 , cell growth area
Dimensione pori
0.4 μm
Descrizione generale
- A modified Transwell permeable support containing a 12 mm diameter 0.4μm pore polyester membrane supported by a detachable ring
- Once cells are grown to confluence on the Snapwell insert, the ring can be placed in a vertical or horizontal diffusion chamber.
- Sterilized by gamma radiation
- Packaged in 6 well plates
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)