Documenti fondamentali
CLS3415
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinonimo/i:
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome del prodotto
Inserti per coltura cellulare Corning® Transwell® con membrana in policarbonato, 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
Materiali
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 3415
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Diam. membrana
6.5 mm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
translucent
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli inserti per coltura cellulare Transwell sono dispositivi di supporto permeabili, pratici e di semplice utilizzo per lo studio delle linee cellulari dipendenti e indipendenti dall′ancoraggio. Sono dotati di una sottile membrana in policarbonato trasparente da 10 μm, disponibile con pori di varia grandezza. Gli inserti Transwell sono trattati per consentire un′adesione cellulare ottimale. Le cellule devono essere colorate per favorirne la visibilità. La membrana in PC è compatibile con la maggior parte dei fissativi e dei coloranti organici.
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)