CLS1015P2L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 2 L
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (20 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1015P-2L
Alt. × diam. est.
217 mm × 152 mm
Misura
2 L
Categorie correlate
Descrizione generale
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1015P2L-8EA | 4061833878132 |