Z131008
Nalgene® beaker with handle
capacity 3,000 mL
Sinonimo/i:
HDPE beaker, heavy wall beaker
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1220-2500
Capacità
3,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z131008-1EA | 4061832615691 |