CLS1015P1L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 1 L
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (10 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1015P-1L
Alt. × diam. est.
167 mm × 125 mm
Misura
1 L
Descrizione generale
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)