b.End5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96091930, mouse brain, Endothelial-like
Sinonimo/i:
Brain-derived Endothelial 5 Cells, bEnd3 Cells, bEnd5 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse brain
Confezionamento
tube of 5 μg 96091930-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96091930-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Endothelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)