Documenti fondamentali
8A12
Reactivity: Anti-Guinea Pig Major Basic Protein, 94091319
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 94091319-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94091319-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-Guinea Pig Major Basic Protein
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 x Mouse spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the guinea pig major basic protein found in guinea pig eosinophils. It can be paired in a sandwich ELISA with 8DR.
Immunogeno
Guinea pig major basic protein
Applicazioni
Bioassay
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 1-2x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density is reached at 1x1000,000 cells/ml.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)