KYSE-270
94072021, human esophagus, Epithelial
Sinonimo/i:
KY-270 Cells, KYSE270 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
KYSE-270, 94072021
Origine biologica
human esophagus
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypotriploid with 16% polyploidy
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human oesophageal squamous cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Established from the well differentiated invasive oesophageal squamous cell carcinoma resected from the middle intra-thoracic oesophagus of a 79-year-old Japanese man prior to treatment. This cell line has been mycoplasma eradicated at ECACC.
Terreno di coltura
RPMI 1640:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 2% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Split confluent cultures 1:5 every second day using trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C. Doubling time: 24 hours. Recommended seeding density: 2.5 x 10,000 cells/cm2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)