Documenti fondamentali
SK MES 1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 93120837-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120837-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung squamous carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from the pleural effusion of a 65 year old Caucasian male with squamous cell carcinoma of the lung. HLA = A3, B7, B27, w30.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 14
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)