MEWO
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93082609, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 93082609-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93082609-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Melanin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human malignant melanoma
Descrizione della linea cellulare
Granular fibroblasts. Derived from a human melanoma by Prof. C Grose (1978). The cells support growth of varicella-zoster virus (VZV) isolates at 36°C although viral growth is optimal at 32°C.
Applicazioni
Virus studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA (0.5% trypsin in 0.53mM EDTA in modified Puck′s saline A); 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)