Documenti fondamentali
CLS4518
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali:
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Misura:
384 well
Area superficiale:
0.03 cm2 , cell growth area
Volume pozzetto:
80 μL
Volume di lavoro pozzetto:
45 μL
Materiali
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
film bottom
low base
Confezionamento
pack of 20 plates
pack of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 4518
Misura
384 well
Area superficiale
0.03 cm2 , cell growth area
Volume pozzetto
80 μL
Volume di lavoro pozzetto
45 μL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.