Documenti fondamentali
A15
93040110, rat brain, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
A15, 93040110
Origine biologica
rat brain
Confezionamento
tube of 5 μg 93040110-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93040110-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 42
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat, BDIX, glioma
Descrizione della linea cellulare
A renamed subculture of the rat gliomal line 1A2(R) - 93040129. A15 is tumourigenic in BDIX rats.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:50 to 1:100 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 flask using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C. Cells can reach up to 4x1,000,000 cells per 25cm2 flask.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)