Documenti fondamentali
YAC-1
86022801, mouse lymph, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
YAC-1, 86022801
Origine biologica
mouse lymph
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse lymphoma
Descrizione della linea cellulare
Induced by inoculation of Moloney leukaemia virus into a new-born A/Sn mouse. Sensitive to the cytoxic activity of naturally occurring killer cells in mice (NK cells). Often used as target cells in NK assays.
Applicazioni
NK assays
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)