Key Documents
COR-L88
92031917, human lung, Not specified
Sinonimo/i:
COR-L88 Cell Line, Human COR-L88, Plasmid COR-L88
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
COR-L88, 92031917
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
High levels of L-dopa decarboxylase
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung small cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from the pleural effusion of a 55-year-old Caucasian male.
Applicazioni
Studies on lung cancer
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells attach loosely to surfaces and can be aspirated or shaken off.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.