NI 4 426/7A3-3
from Mouse x Mouse Hybridoma, 92030618, Reactivity Anti-interleukin-4, human )
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 92030618-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030618-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS0
Reattività
Anti-interleukin-4, human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Mouse NS0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
This neutralising antibody binds to all forms of human IL-4 tested, natural and recombinant.
Immunogeno
Recombinant human interleukin-4
Applicazioni
Immunoassays
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Esclusione di responsabilità
This cell line has special release conditions: All customers are required to complete a Cell line Release Authorisation form.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)