HFN 36.3
89062006, Reactivity: Anti-Fibronectin
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 89062006-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89062006-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reattività
Anti-Fibronectin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against human fibronectin and cross-reacts with fibronectin from 26 other diverse species tested including 15 primate species.
Immunogeno
Affinity purified fibronectin
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)