Documenti fondamentali
Duck Embryo
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
duck embryo
Confezionamento
tube of 5 μg 89051503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89051503-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Duck Pekin embryo
Descrizione della linea cellulare
Used for propagation of several viruses, including St Louis, Eastern Equine and California encephalitis; duck virus enteritis agent; also for preparation of live rubella virus vaccine.
Applicazioni
Vaccine development and virus replication studies: rubella, duck enteritis virus
Terreno di coltura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. At least 30 passages.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)