HL60 15-12
88120805, human blood, Not specified
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HL60 15-12, 88120805
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
HL60 15-12 is a variant of HL60 which is capable of differentiating towards either neutrophils or monocytes with treatment of appropriate agents.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2x100,000 to 1,000,000 cells/ml. NB: The cells will differentiate if the culture medium is allowed to become acidic. 5% CO2; 37°C. Freeze in 10% glycerol and 90% FBS.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)