Documenti fondamentali
Mv.1.Lu
88050503, mink lung, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
Mv.1.Lu, 88050503
Origine biologica
mink lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 30; diploid and pseudodiploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mink lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from trypsinised lungs of several foetuses of Aleutian mink. Used for focus forming assays for murine and feline sarcoma viruses.
Applicazioni
Virus focus forming assays: MSV, feline sarcoma virus
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)