COLO 684
87061203, human uterus, Round & Refractile
Sinonimo/i:
COLO684 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
COLO 684, 87061203
Origine biologica
human uterus
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Round & Refractile
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human uterus adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from an adenocarcinoma of the uterus from a 63 year old patient. COLO 685 (Sigma Catalogue number 87061206) was established from the same patient as confirmed by STR profilling.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)