Detroit 562
87042205, human pharynx, Heteroploid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Detroit 562, 87042205
Origine biologica
human pharynx
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Heteroploid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian pharynx carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from pleural fluid of an adult female with primary carcinoma of the pharynx. The cells have the type B glucose-6-phosphate dehydrogenase.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 8,9
TPOX: 8,10
vWA: 16
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 8,9
TPOX: 8,10
vWA: 16
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)