09926
N-Hexanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Caproyl-DL-homoserine lactone
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder or crystals
tecniche
LC/MS: suitable
Colore
white to faint beige
Punto di fusione
101-106 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
CCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-2-3-4-5-9(12)11-8-6-7-14-10(8)13/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
ZJFKKPDLNLCPNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)