BeWo Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86082803, human placenta, Epithelial
Sinonimo/i:
Be-Wo Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human placenta
Descrizione
Human choriocarcinoma
Confezionamento
tube of 5 μg 86082803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86082803-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
modal number =86 range 71-178
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Gonadotrophin, lactogen and steroid hormones
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,11
D16S539: 13,14
D5S818: 10,11
D7S820: 10,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)