MOG-G-CCM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86022702, human brain, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human brain
Confezionamento
tube of 5 μg 86022702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022702-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human brain astrocytoma
Descrizione della linea cellulare
Established from an anaplastic astrocytoma of normal adult brain.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 14
Terreno di coltura
Ham′s F10: DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)