Documenti fondamentali
HT55 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 85061105, human colon, Epithelial
Sinonimo/i:
HT55 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human colon
Descrizione
Human colon carcinoma
Confezionamento
tube of 5 μg 85061105-DNA-5UG
vial of  cells 85061105-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human colon carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Human colon epithelial cell line
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Confezionamento
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,13
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 14,17
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA and incubate until cell sheet peels off. Cells grow in islands, not monolayers; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)