Vero C1008 [Vero 76, clone E6, Vero E6]
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85020206, African green monkey kidney, Epithelial
Sinonimo/i:
Vero 76 Clone E6 Cells, Vero Cells, Vero E6 Cells, VeroC1008 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
African green monkey kidney
Descrizione
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Confezionamento
tube of 5 μg 85020206-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85020206-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 60
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)