Documenti fondamentali
B82
85011408, mouse adipose tissue, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
B82, 85011408
Origine biologica
mouse adipose tissue
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 51
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C3H/An sc areolar and adipose tissue
Descrizione della linea cellulare
Derivative of NCTC clone 929 (Sigma Catalogue number. 88102702) obtained by progressive selection in BUdR, has a cloning efficiency of 70-80%.
Applicazioni
Chromosome analysis and hybridisation studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)