LIM2099 cell line human
12062002, human liver (metastasis), epithelial
Sinonimo/i:
LIM 2099, LIM-2099
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LIM2099 cell line human, 12062002
Origine biologica
human liver (metastasis)
Modalità di accrescimento
adherent
Morfologia
epithelial
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Human liver metastasis, moderately differentiated sclerosing adenocarcinoma. Cell Bank Australia reference number: CBA0164.
Terreno di coltura
RPMI-1640 (with 2mM L-Glutamine + 25mM HEPES) + 10% FCS, Insulin 0.6 μg/ml, Hydrocortisone 1 μg/ml, 1-Thioglycerol 10μM
Mantenimento delle subcolture
Optimal split ratio 1:4-1:6 (seeding density 0.8 x 104 cells/cm2). Cells incubated at 37°C with 5% CO2. Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37°C for 5-10 min.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)