NORIg 7.16.2
11060818, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 11060818-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11060818-1VL
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
Mieloma
NS0 mouse myeloma
Reattività
Rat IgG2b heavy chain
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Immunogeno
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)