NS20Y
8062517, mouse nerve, Neuronal
About This Item
Prodotti consigliati
product name
NS20Y, 08062517
Origine biologica
mouse nerve
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Choline acetyltransferase
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse neuroblastoma
Descrizione della linea cellulare
The cell line NS20Y is a cholinergic cell line derived from mouse neuroblastoma C1300 (Mouse strain A/Jax).
Applicazioni
can be used as a neuronal model
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.