MDCK-SIAT1 Cell Line canine
5071502, canine kidney, Epithelial
Sinonimo/i:
MDCK-SIAT1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MDCK-SIAT1 Cell Line canine, 05071502
Origine biologica
canine kidney
Descrizione
Canine Cocker Spaniel Kidney Sialic Acid Over Expression
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Enhanced expression of 6-linked sialic acids
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)