C7039
Cefotaxime sodium salt
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Cefotaxim sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cefotaxime sodium salt, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
off-white to pale yellow
Solubilità
H2O: 10% ( )
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
agriculture
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves