Documenti
C3934
Sigma-Aldrich
Anidrasi carbonica
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
Sinonimo/i:
Carbonato deidratasi, Carbonato idrolasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bovine erythrocytes
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥2,000 W-A units/mg protein
PM
30 kDa
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
L′anidrasi carbonica da eritrociti bovini (BCA) è stata utilizzata per studiare l′effetto della rimozione dello ione di metallo legato all′enzima, Zn2+, sul comportamento di aggregazione dell′enzima. La rimozione dello ione di metallo ad opera di un chelante come EDTA rafforza la propensione dell′enzima ad adottare lo stato di globulo fuso. È emerso che questo stato dell′enzima si lega all′α-cristallina, che agisce da accompagnatore, e previene l′aggregazione. L′enzima fornito da Sigma è stato immobilizzato mediante trasduttori elettrochimici per sviluppare un dispositivo analitico per la misurazione della CO2 sciolta. È stato inoltre adoperato per l′analisi termodinamica delle variazioni conformazionali della BCA.
Azioni biochim/fisiol
L′anidrasi carbonica è un metalloenzima di zinco con peso molecolare di circa 30.000 Da. L′enzima catalizza l′idratazione dell′anidride carbonica in acido carbonico. È coinvolto in processi fisiologici e patologici vitali quali l′omeostasi di pH e CO2, il trasporto di bicarbonato e CO2, le reazioni di biosintesi, il riassorbimento osseo, la calcificazione e la tumorigenicità. Questo enzima è quindi un importante bersaglio degli inibitori con applicazioni cliniche per varie patologie, tra cui glaucoma, epilessia e malattia di Parkinson.
Definizione di unità
Un′unità Wilbur-Anderson (W-A) determina la diminuzione del pH di un tampone Trizma da 0,02 M da 8,3 a 6,3 al minuto a 0 °C (un′unità W-A è essenzialmente equivalente a un′unità Roughton-Booth).
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Heather N Hollowell et al.
Journal of biochemistry and molecular biology, 40(2), 205-211 (2007-03-31)
The stability curve - a plot of the Gibbs free energy of unfolding versus temperature - is calculated for bovine erythrocyte carbonic anhydrase in 150 mM sodium phosphate (pH = 7.0) from a combination of reversible differential scanning calorimetry measurements
Mikhail Krasavin et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 165-171 (2019-11-23)
Testing of an expanded, 800-compound set of analogues of the earlier described Strecker-type α-aminonitriles (selected from publicly available Enamine Ltd. Screening Collection) in thermal shift assay against bovine carbonic anhydrase (bCA) led to further validation of this new class of
A J Boller et al.
Geobiology, 13(1), 33-43 (2014-10-11)
The cosmopolitan, bloom-forming diatom, Skeletonema costatum, is a prominent primary producer in coastal oceans, fixing CO2 with ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RubisCO) that is phylogenetically distinct from terrestrial plant RubisCO. RubisCOs are subdivided into groups based on sequence similarity of their
Use of carbonic anhydrase in electrochemical biosensors for dissolved CO2
Cammaroto C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 48(1-3), 439-447 (1998)
K Rajaraman et al.
The Journal of biological chemistry, 271(44), 27595-27600 (1996-11-01)
alpha-Crystallin, a multimeric protein, exhibits chaperone-like activity in preventing aggregation of several proteins. We have studied the chaperone-like activity of alpha-crystallin toward heat-induced aggregation of bovine and human carbonic anhydrase. Human carbonic anhydrase aggregates at 60 degrees C, while bovine
Protocolli
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)