C3865
Anti-N-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone GC-4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-A-CAM, Anti-A-Cell Adhesion Molecule
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GC-4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 135 kDa
Reattività contro le specie
chicken, monkey, mouse, human, rabbit, rat
tecniche
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
western blot: 10-20 μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
Descrizione generale
Applicazioni
- electron microscopy
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry at a concentration of 10-20μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
- western blot at a concentration of 10-20μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?