C3743
CI 976
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)dodecanamide
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble <2 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(C)(C)C(=O)Nc1c(OC)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C23H39NO4/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-23(2,3)22(25)24-21-19(27-5)16-18(26-4)17-20(21)28-6/h16-17H,7-15H2,1-6H3,(H,24,25)
WAFNZAURAWBNDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to analyze its anti-hepatitis C virus (HCV) activity in Huh7.5.1 cells
- to treat Neuro-2a cells to test its effect on plasma membrane integrated density of α4-SEPβ2 or α6-SEPβ2β3 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs)
- to study its effects on the anti-angiogenic activity of pyripyropenes in human umbilical vein endothelial cells
Azioni biochim/fisiol
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)