C270
Monoclonal Anti-Calpastatin antibody produced in mouse
clone 1F7E3D10, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BS-17, Anti-PLACK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F7E3D10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, bovine, pig
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:200
western blot: 1:5,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAST(831)
rat ... Cast(25403)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol