BM991.8613.02
B Medical U501
Ultra Low Temperature Freezer
Sinonimo/i:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiali
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Parametri
-40--86 °C temp. range
Alt. × largh. × prof.
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
Capacità
21.118 ft3
Peso
608.48 lb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
- Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
- 3 ST Shelves
- 4 Casters with integrated feet
- 7" touchscreen Display
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel
- Insulated Inner Doors
- Proximity Card Access Control
- Electronic Door Access
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)