BAF188460020
Bel-Art® Cryo-Safe™ Cooler
Mini -15oC, for tubes, 0.5 ‑ 1.5 mL, polycarbonate, no. of holes, 12
Sinonimo/i:
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
for tubes 0.5 ‑ 1.5 mL
no. of holes 12
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18846-0020
tecniche
cryopreservation: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Adapters change well size to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes
- Small footprint is ideal for benchtop use
- Epoxy coated wire handle fastens lid and allows easy transport
- All polycarbonate cooler body and lid clean easily
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)