BAF188440000
Bel-Art® Cryo-Safe™ -1˚C Freeze Controller
for tubes, 1.0 or 1.8 mL, no. of holes, 18
Sinonimo/i:
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene lid
polycarbonate jar
Caratteristiche
for tubes 1.0 or 1.8 mL
no. of holes 18
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18844-0000
tecniche
cryopreservation: suitable
Dimens. tappo
124 mm
Diam. int. × alt. contenitore
12 mm × 72 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)