B2640
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to induce oxidative stress in Starlings
- to deplete choroidal glutathione (GSH) in two-day-old rat pups
- to test its inhibitory effect on the enzymes, γ-glutamylcysteine synthetase and trypanothione synthetase (TryS) from T. cruzi
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)