B1651
Bradykinin Fragment 1-7
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-7-Bradykinin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Bradykinin Fragment 1-7, ≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Nppa(24602)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3