B1542
[Lys-des-Arg9]-Bradykinin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
des-Arg10-Kallidin
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C50H73N13O11/c51-22-8-7-17-33(52)42(66)58-34(18-9-23-55-50(53)54)46(70)63-26-12-21-40(63)48(72)62-25-10-19-38(62)44(68)56-29-41(65)57-35(27-31-13-3-1-4-14-31)43(67)60-37(30-64)47(71)61-24-11-20-39(61)45(69)59-36(49(73)74)28-32-15-5-2-6-16-32/h1-6,13-16,33-40,64H,7-12,17-30,51-52H2,(H,56,68)(H,57,65)(H,58,66)(H,59,69)(H,60,67)(H,73,74)(H4,53,54,55)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-/m0/s1
AILVBOHFGXNHCC-TZPCGENMSA-N
Informazioni sul gene
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3