Documenti fondamentali
AXYAM384SQIMP
Impermamat sealing mat, chemical resistant silicone
for deep well plates, size 384 wells
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiali
silicone (research-grade)
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc AM-384-SQ-IMP
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10mats/cs
Misura
384 wells
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)